重要文件
578851
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-氨基)苯硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
237.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
168 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-5-8(7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
CWLNHPXWZRALFS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed cross-coupling
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)