重要文件
577146
Sigma-Aldrich
Propane-13C3/Helium Gas Mixture
ratio (1:9), 99% 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352001
同位素純度
99% 13C
形狀
gas
成份
ratio (1:9)
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Gas 1
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)