重要文件
576697
Sigma-Aldrich
1,3,5-三嗪-2,4,6-三羧酸三乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15N3O6
CAS號碼:
分子量::
297.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
170-174 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1nc(nc(n1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H15N3O6/c1-4-19-10(16)7-13-8(11(17)20-5-2)15-9(14-7)12(18)21-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
LKNPNZKIOSOWES-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)