Key Documents
571997
Sigma-Aldrich
异氰酸环己甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H11CH2NCO
CAS號碼:
分子量::
139.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI 密鑰
DUDXQIXWPJMPRQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)