Key Documents
567183
Sigma-Aldrich
1-(2-苯甲腈)哌嗪
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13N3
CAS號碼:
分子量::
187.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
密度
1.115 g/mL
SMILES 字串
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
InChI 密鑰
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.0 °F - closed cup
閃點(°C)
47.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)