化驗
97%
形狀
solid
mp
175-180 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI 密鑰
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3