重要文件
552658
Sigma-Aldrich
4-溴丙基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
同義詞:
Bromide-3 functionalized silica gel
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
標籤範圍
1.5 mmol/g loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
SMILES 字串
O=[SiH2].CCCBr
InChI
1S/C3H7Br.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
InChI 密鑰
MHCVEVAMXYXCCC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)