重要文件
550361
Sigma-Aldrich
6-溴-4-氯-3-甲酰基香豆素
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H4BrClO3
CAS號碼:
分子量::
287.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
chloro
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
InChI 密鑰
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
相關類別
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)