重要文件
541451
Sigma-Aldrich
聚(1-乙烯基萘)
average Mw ~30,000, powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C10H7)]n
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mw ~30,000
轉變溫度
Tm 148 °C (DSC)
SMILES 字串
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI 密鑰
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于测量光克尔效应。也可用作高效空穴传输材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)