重要文件
531073
Sigma-Aldrich
三(4-叔丁基苯基)锍全氟-1-丁烷磺酸
electronic grade, ≥99% trace metals basis
同義詞:
Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium nonaflate, Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
CAS號碼:
分子量::
730.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
mp
194-197 °C (lit.)
溶解度
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
SMILES 字串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)