Merck
全部照片(3)
Key Documents
520624
Sigma-Aldrich
二氧化铂 水合物
≥99.9%
同義詞:
Adams′ catalyst, Platinum dioxide hydrate, Platinum oxide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
PtO2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
227.08 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.9%
成份
Pt, 77-81%
反應適用性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
InChI 密鑰
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for hydrogenation and hydrogenolysis of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst; used for selective oxidation of primary alcohols.
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Lee, T. B. K.; Wong, G. S. K.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 872-872 (1991)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)