重要文件
519022
Sigma-Aldrich
反式-2-[4-(三氟甲基)苯基]乙烯基硼酸
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
CAS號碼:
分子量::
215.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
204-210 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
InChI 密鑰
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
應用
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
519022-1G4061825958026
519022-5G4061832710938