重要文件
50690
Sigma-Aldrich
乙二醛亚硫酸氢钠加成化合物 水合物
technical, ~90% (T)
同義詞:
1,2-二羟基-1,2-乙烷二磺酸 二钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
OHCCHO · 2NaHSO3
CAS號碼:
分子量::
266.16 (anhydrous basis)
Beilstein:
3898061
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
~90% (T)
形狀
solid
雜質
~10% water
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
一般說明
水合乙二醛双(亚硫酸氢钠)加合物是乙二醛衍生物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)