重要文件
493082
Sigma-Aldrich
萘-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CC9H8
CAS號碼:
分子量::
129.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
c1ccc2[13cH]cccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i5+1
InChI 密鑰
UFWIBTONFRDIAS-HOSYLAQJSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
176.0 °F - closed cup
閃點(°C)
80.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)