Key Documents
493058
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-13C2-甲酰胺
99 atom % 13C
同義詞:
13C标记的N,N,-二甲基甲酰胺, DMF-13C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCON(13CH3)2
CAS號碼:
分子量::
75.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[H]C(=O)N([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-ZDOIIHCHSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)