重要文件
491284
Sigma-Aldrich
1-苯乙醇-2,2,2-d3
98 atom % D
同義詞:
仲苯乙醇-β,β,β-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(OH)CD3
CAS號碼:
分子量::
125.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3
InChI 密鑰
WAPNOHKVXSQRPX-FIBGUPNXSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)