重要文件
490938
Sigma-Aldrich
三氟乙酸钠-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF313CO2Na
CAS號碼:
分子量::
137.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
mp
207 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].[O-][13C](=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI 密鑰
UYCAUPASBSROMS-YTBWXGASSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)