重要文件
490601
Sigma-Aldrich
丙烷-d8
99 atom % D
同義詞:
Perdeuteropropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CD2CD3
CAS號碼:
分子量::
52.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
1.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位素純度
99 atom % D
bp
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
InChI 密鑰
ATUOYWHBWRKTHZ-AUOAYUKBSA-N
相關類別
包裝
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-155.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-104 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
490601-1L4061838048073