重要文件
489239
Sigma-Aldrich
乙烷-d1
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2D
CAS號碼:
分子量::
31.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
蒸汽密度
1.05 (vs air)
蒸汽壓力
37.95 atm ( 21.1 °C)
同位素純度
98 atom % D
自燃溫度
881 °F
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
InChI 密鑰
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z512966 和 Z512974 中的任意一种。
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-211.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-135.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)