重要文件
486361
Sigma-Aldrich
2-氯乙醇-1,1,2,2-d4
98 atom % D
同義詞:
亚乙基-d4 氯乙醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCD2CD2OH
CAS號碼:
分子量::
84.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI 密鑰
SZIFAVKTNFCBPC-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)