Key Documents
480355
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),单羟基封端
average Mn ~4,670
同義詞:
Terminated PDMS Polymer
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~4,670
品質等級
折射率
n20/D 1.408 (lit.)
黏度
~79 cSt(25 °C)(lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(O)O.CCCC[Si](C)(C)O.C[Si](C)(O)CCCOCCO
應用
树脂改良剂和颜料添加剂。
特點和優勢
良好的润滑特性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
條款
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)