重要文件
478865
Sigma-Aldrich
四(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酸)锆
≥99.99%
同義詞:
Zr(TMHD)4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Zr(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)4
CAS號碼:
分子量::
824.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.99%
形狀
solid
反應適用性
core: zirconium
mp
332-339 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
InChI 密鑰
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Atomic number of base material: 40 Zirconium
應用
作为锆源前体用于锆铌钛酸铅 (PNZT) 的高质量金属有机化学气相沉积。
特點和優勢
二氧化锆薄膜的前体,在低温下受 Pd(hfac)2 的促进会发生沉积,或为硅和不锈钢基底上氧化钇稳定氧化锆薄膜的前体。作为锆源前体用于锆铌钛酸铅 (PNZT) 的高质量金属有机化学气相沉积。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
文章
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
478865-5G4061833323823