重要文件
476404
Sigma-Aldrich
2-氯戊烷
95%
同義詞:
1-Methylbutyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
CAS號碼:
分子量::
106.59
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES 字串
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
33.8 °F - closed cup
閃點(°C)
1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Alkylations and Competing Rearrangements in the Aluminum Chloride Catalyzed Reactions of Secondary Alkyl Chlorides with Arenes.
Roberts RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(4), 659-665 (1976)
Preparation and properties of 2-and 3-chloropentanes.
Whitmore FC and Karnatz FA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2536-2538 (1938)
Fox MA and Whitesell JK.
Organic Chemistry, 358-358 (2004)