Key Documents
476226
Sigma-Aldrich
2-(2-乙基己氧基)乙醇
reagent grade, 97%
同義詞:
乙二醇单-2-乙基己基醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
174.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
reagent grade
化驗
97%
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)COCCO
InChI
1S/C10H22O2/c1-3-5-6-10(4-2)9-12-8-7-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
OHJYHAOODFPJOD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)