Key Documents
474169
Sigma-Aldrich
3-(1H,1H,5H八氟戊氧基)-1,2-氧化丙烯
96%
同義詞:
Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H8F8O2
CAS號碼:
分子量::
288.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
折射率
n20/D 1.353 (lit.)
bp
75-79 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COCC1CO1
InChI
1S/C8H8F8O2/c9-5(10)7(13,14)8(15,16)6(11,12)3-17-1-4-2-18-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
NABHRPSATHTFNS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107.00 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)