Merck
全部照片(3)
重要文件
473936
Sigma-Aldrich
N-甲基甲酰胺
99%
同義詞:
甲基甲酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCONHCH3
CAS號碼:
分子量::
59.07
Beilstein:
1098352
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
N-甲基甲酰胺(NMF)是一种甲酰胺衍生物, 被广泛用作有机溶剂。NMF分子含有C=O和N-H基团,因此,它可以作为质子供体和受体。它在小鼠中的抗肿瘤活性已被评估。NMF的光外差检测光学Kerr效应(OHD-OKE)光谱评估已被报道。由于NMF具有重要的物理性质,如高介电常数、高溶解度、低电导率和两性性质,因此,它适合用作毛细管电泳研究的分离介质。
應用
N-甲基甲酰胺可用于制备:
  • Li2S-P2S5 固体电解质(SE)
  • 质子化层状硅酸盐(麦烃硅钠石)的夹层压缩材料
  • Li3PS4 固体电解质
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
231.8 °F - closed cup
閃點(°C)
111 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Liquid-phase synthesis of a Li3PS4 solid electrolyte using N-methylformamide for all-solid-state lithium batteries.
Teragawa S, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(14), 5095-5099 (2014)
N-methylformamide as a separation medium in capillary electrophoresis.
Jansson M and Roeraade J.
Chromatographia, 40(3-4), 163-169 (1995)
Interlayer condensation of protonated layered silicate magadiite through refluxing in N-methylformamide.
Asakura Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 88(9), 1241-1249 (2015)
Preparation of Li2S-P2S5 solid electrolyte from N-methylformamide solution and application for all-solid-state lithium battery.
Teragawa S, et al.
Journal of Power Sources, 248, 939-942 (2014)
Femtosecond dynamics of hydrogen-bonding solvents. Formamide and N-methylformamide in acetonitrile, DMF, and water.
Chang JY and Castner Jr EW.
J. Chem. Phys. , 99(1), 113-125 (1993)