重要文件
473820
Sigma-Aldrich
1,1,1-三氟-3-碘丙烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ICH2CH2CF3
CAS號碼:
分子量::
223.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
密度
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES 字串
FC(F)(F)CCI
InChI
1S/C3H4F3I/c4-3(5,6)1-2-7/h1-2H2
InChI 密鑰
ULIYQAUQKZDZOX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
制备多氟烷基咪唑鎓盐。
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane is a halogenated hydrocarbon. Its density at 25°C is 1.9110g/cm3.
應用
也可用于研究吡嗪、哒嗪和嘧啶的季胺化反应。
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane may be used in the preparation of quaternary salt, 1-methyl-3-trifluoropropylimidazolium iodide.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
New dense fluoroalkyl-substituted imidazolium ionic liquids.
Singh RP, et al.
Tetrahedron Letters, 43(52), 9497-9499 (2002)
Synthesis, 1072-1072 (2004)
Synthesis, 1579-1579 (2003)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 27-27 (2015)