重要文件
472107
Sigma-Aldrich
聚合物键合型三(2-氨基乙基)胺
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
同義詞:
高负载量 N-{2-[双(2-氨基乙基)氨基]乙基}氨基甲基–聚苯乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
3.5-5.0 mmol/g N loading
官能基
amine
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)