重要文件
469998
Sigma-Aldrich
L-酪氨醇 盐酸盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CH2OH · HCl
CAS號碼:
分子量::
203.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)