推薦產品
產品名稱
L-苏氨醇, 97%
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −4.2°, c = 1% in H2O
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
49-54 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
C[C@@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
MUVQIIBPDFTEKM-QWWZWVQMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-苏氨醇又称为(2R,3R)-2-氨基-1,3-丁二醇,是一种氨基醇,常用于液相多肽合成法。
應用
L-苏氨醇可作为人工合成的脱碱基核苷,用于寡聚脱氧核苷酸的合成和修饰,也用于合成芘-L-苏氨酰(pyrene-L-threoninyl)类似物。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3