重要文件
462861
Sigma-Aldrich
对甲苯磺酸铁 六水合物
technical grade
同義詞:
Iron (III) 4-methyl-benzenesulfonic acid salt hexahydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3C6H4SO3)3Fe · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
677.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
反應適用性
core: iron
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.[Fe+3].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Cc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C7H8O3S.Fe.6H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;;;;;;;/h3*2-5H,1H3,(H,8,9,10);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
FACZRMXNSYHQMG-UHFFFAOYSA-K
應用
甲苯磺酸铁 (III) 六水合物 (Fe(CH3C6H4SO3)3·6H2O) 可用于:
  • 作为通过气相聚合反应合成聚(3,4-乙烯二氧噻吩)(PEDOT)纳米膜的氧化剂。
  • 合成吡哆醛-4-甲基氨基硫脲的铁(III)配合物
  • 作为前体材料通过氧还原反应合成Fe、N和S功能化修饰的碳电催化剂
  • 作为氧化剂参与合成聚噻吩亚苯(PThP)。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Crystal structure and magnetic behaviour of a five-coordinate iron (III) complex of pyridoxal-4-methylthiosemicarbazone
Tido EWY, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 360(13), 3896-3902 (2007)
Effectively incorporating iron, nitrogen, and sulfur functionalities on carbon surface for a superior electrocatalyst toward oxygen reduction reaction
Zhang W, et al.
Electrochemical Communications, 81(13), 34-37 (2017)
Highly functionalisable polythiophene phenylenes
Chan EWC, et al.
Polym. Chem., 6(43), 7618-7629 (2015)
Effects of iron (III) p-toluenesulfonate hexahydrate oxidant on the growth of conductive poly (3, 4-ethylenedioxythiophene)(PEDOT) nanofilms by vapor phase polymerization
Ali MA, et al.
Synthetic Metals, 161(13-14), 1347-1352 (2011)