重要文件
457493
Sigma-Aldrich
氯溴甲烷-d2
99 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCD2Cl
CAS號碼:
分子量::
131.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
折射率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
68 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
密度
2.022 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)Br
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI 密鑰
JPOXNPPZZKNXOV-DICFDUPASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)