重要文件
454621
Sigma-Aldrich
D-半乳糖-2-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC5H12O6
CAS號碼:
分子量::
181.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
170-172 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i3+1
InChI 密鑰
GZCGUPFRVQAUEE-CFKSTTJVSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)