重要文件
454613
Sigma-Aldrich
D-甘露糖醇-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2[CH(OH)]413CH2OH
CAS號碼:
分子量::
183.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
167-170 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-CCCNNFAYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)