Merck
全部照片(3)
重要文件
429031
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
同義詞:
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
212.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
>85.0% (HPLC)
品質等級
形狀
powder or chunks
成份
Dye content, ≥30%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
InChI 密鑰
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
429031-1G4061826112267