重要文件
427497
Sigma-Aldrich
碘乙烷-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
同義詞:
乙基碘-2-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH3CH2I
CAS號碼:
分子量::
156.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
包含
copper as stabilizer
折射率
n20/D 1.5135 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
密度
1.962 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3]CI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
InChI 密鑰
HVTICUPFWKNHNG-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)