重要文件
418870
Sigma-Aldrich
聚(丙烯腈-co-丁二烯),二羧基封端
average Mn ~3,800, acrylonitrile 8-12 wt. %
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2C[CH2CH(CN)]x(CH2CH=CHCH2)yCO2H
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
品質等級
比活性
1.9 carboxyl groups per molecule
分子量
average Mn ~3,800
成份
acrylonitrile, 8-12 wt. %
折射率
n20/D 1.515 (lit.)
黏度
600 poise(27 °C, Brookfield)(lit.)
酸值
28
轉變溫度
Tg −66 °C (DSC)
密度
0.924 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
N#CC=C.C(=C)C=C
InChI
1S/C4H6.C3H3N/c1-3-4-2;1-2-3-4/h3-4H,1-2H2;2H,1H2
InChI 密鑰
NTXGQCSETZTARF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
环氧树脂粘合剂、复合材料和涂料的组分辐射固化和光聚合物印刷版中所使用的防腐乙烯酯、环氧丙烯酸酯的中间体。
特點和優勢
提高环氧树脂的冲击强度以及热冲击耐受性、剥离强度和龟裂耐受性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
418870-250ML4061832091341