重要文件
418269
Sigma-Aldrich
氯化铝1,8,15,22-四(苯基硫代)-29H,31H-酞菁
Dye content 90 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C56H32AlClN8S4
CAS號碼:
分子量::
1007.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
759 nm
SMILES 字串
[Cl-].[Al+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Sc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Sc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Sc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Sc%14ccccc%14)c4%13
InChI
1S/C56H32N8S4.Al.ClH/c1-5-17-33(18-6-1)65-41-29-13-25-37-45(41)53-57-49(37)62-54-47-39(27-15-31-43(47)67-35-21-9-3-10-22-35)51(59-54)64-56-48-40(28-16-32-44(48)68-36-23-11-4-12-24-36)52(60-56)63-55-46-38(50(58-55)61-53)26-14-30-42(46)66-34-19-7-2-8-20-34;;/h1-32H;;1H/q-2;+3;/p-1
InChI 密鑰
WZNPSCVVOXFVGQ-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)