Key Documents
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-亚甲基双[(4S)-4-苯基-2-噁唑啉]
97%
同義詞:
(S,S)-2,2′-亚甲基双(4-苯基-2-噁唑啉)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H18N2O2
CAS號碼:
分子量::
306.36
Beilstein:
4202633
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
viscous liquid
光學活性
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
折射率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
應用
对映选择性催化反应的 C2 对称配体。由于噁唑啉氮具有对各种金属的强亲合性,因此可容易地形成双齿配位络合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
文章
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands