Key Documents
416134
Sigma-Aldrich
二(三羟甲基丙烷)
97%
同義詞:
2,2′-氧代双(亚甲基)双(2-乙基-1,3-丙二醇)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
O[CH2C(C2H5)(CH2OH)2]2
CAS號碼:
分子量::
250.33
Beilstein:
1860782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C12H26O5/c1-3-11(5-13,6-14)9-17-10-12(4-2,7-15)8-16/h13-16H,3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
二(三羟甲基丙烷)是一种带伯羟基的单体单元,可用作四官能团核心分子。
應用
二(三羟甲基丙烷)可用于合成脂肪酶催化的超支化聚合物。它也可用于形成可生物降解聚合物,用于药物递送应用。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis, characterization and in vitro degradation of 3D-microstructured poly (varepsilon-caprolactone) resins
Theiler S, et al.
Polym. Chem., 1(8), 1215-1225 (2010)
Rheological properties of concentrated solutions of aliphatic hyperbranched polyesters
Vukovic J, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 208(21), 2321-2330 (2007)
Biodegradable cross-linked poly (trimethylene carbonate) networks for implant applications: Synthesis and properties
Yang L, et al.
Polymer, 54(11), 2668-2675 (2013)
Ankur S Kulshrestha et al.
Biomacromolecules, 8(6), 1794-1801 (2007-05-05)
Lipase-catalyzed terpolymerizations were performed with the monomers trimethylolpropane (B3), 1,8-octanediol (B2), and adipic acid (A2). Polymerizations were performed in bulk, at 70 degrees C, for 42 h, using immobilized lipase B from Candida antartica (Novozyme-435) as a catalyst. To determine