重要文件
415979
Sigma-Aldrich
2-(3-溴丙氧基)四氢-2H-吡喃
98%
同義詞:
1-溴-3-(四氢吡喃基氧)丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H15BrO2
CAS號碼:
分子量::
223.11
Beilstein:
106236
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
包含
potassium carbonate as stabilizer
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
64.5 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.317 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
BrCCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H15BrO2/c9-5-3-7-11-8-4-1-2-6-10-8/h8H,1-7H2
InChI 密鑰
HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
可使用酸的水溶液生成这种双官能结构单元的潜在醇官能团。
應用
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in organic synthesis studies.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2004-2004 (1994)