重要文件
412376
Sigma-Aldrich
PAMAM 树枝状聚合物,乙二胺核,0.5 代 溶液
20 wt. % in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=0.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)8
分子量::
1269.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
描述
sodium carboxylate surface groups
形狀
liquid
分子量
generation 0.5
特點
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
號表面基團
8
折射率
n20/D 1.368
bp
65 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC(=O)NCCN(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C46H80N10O20.8Na/c57-35(47-13-29-51(21-5-39(61)62)22-6-40(63)64)1-17-55(18-2-36(58)48-14-30-52(23-7-41(65)66)24-8-42(67)68)33-34-56(19-3-37(59)49-15-31-53(25-9-43(69)70)26-10-44(71)72)20-4-38(60)50-16-32-54(27-11-45(73)74)28-12-46(75)76;;;;;;;;/h1-34H2,(H,47,57)(H,48,58)(H,49,59)(H,50,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76);;;;;;;;/q;8*+1/p-8
InChI 密鑰
HLBBXYHSZWSLRS-UHFFFAOYSA-F
外觀
含有 8 个表面羧酸根
法律資訊
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)