重要文件
409952
Sigma-Aldrich
1,4-环己烷二甲醇乙烯基醚(顺反异构体混合物)
85%, technical grade
同義詞:
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane monovinyl ether, 4-(Hydroxymethyl)cyclohexylmethyl vinyl ether
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHOCH2C6H10CH2OH
CAS號碼:
分子量::
170.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
化驗
85%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
262 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-8-10-5-3-9(7-11)4-6-10/h2,9-11H,1,3-8H2
InChI 密鑰
INRGAWUQFOBNKL-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1