Merck
全部照片(3)
重要文件
405019
Sigma-Aldrich
2,3-吡嗪二羧酸酐
97%
同義詞:
呋[3,4-b]吡嗪-5,7-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2N2O3
CAS號碼:
分子量::
150.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
InChI 密鑰
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)