Merck
全部照片(3)
重要文件
403229
Sigma-Aldrich
4′-溴-2,2,2-三氟苯乙酮
≥98%
同義詞:
4-溴-α,α,α-三氟苯乙酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H4COCF3
CAS號碼:
分子量::
253.02
Beilstein:
1956460
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98%
bp
95 °C/4 mmHg (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
密度
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
ketone
SMILES 字串
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)