Key Documents
401528
Sigma-Aldrich
氟化铋(III)
≥99.99% trace metals basis
同義詞:
Trifluorobismuthine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
BiF3
CAS號碼:
分子量::
265.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: bismuth
雜質
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解度
H2O: insoluble(lit.)
密度
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)