重要文件
399981
Sigma-Aldrich
双酚芴
97%
同義詞:
9,9-二(4-羟苯基)芴, BPFL, 双膦酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H18O2
CAS號碼:
分子量::
350.41
Beilstein:
2060986
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C3(c2ccc(O)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H
InChI 密鑰
YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于合成新型聚(亚芳基醚)。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 29, 1045-1045 (1991)