化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves