文件
385514
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-溴丙酸
99% (sum of enantiomers, GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(Br)CO2H
CAS號碼:
分子量::
152.97
Beilstein:
1720261
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −25°, neat
折射率
n20/D 1.470
bp
78 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
MONMFXREYOKQTI-REOHCLBHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于通过质子 NMR 对羧酸进行对映体的直接测定。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 3, 25-25 (1992)