重要文件
375705
Sigma-Aldrich
2-甲基-3-(三氟甲基)苯胺
95%
同義詞:
2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(CF3)NH2
CAS號碼:
分子量::
175.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
mp
38-42 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
InChI 密鑰
TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline belongs to the trifluoromethylbenzene series.
Improved synthesis of 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline has been reported.
應用
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis.
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used in the synthesis of an analgesic compound, flunixin, via reaction with 2-chloronicotinate in ethylene glycol.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
205.0 °F - closed cup
閃點(°C)
96.1 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Improved Process for the Preparation of 2 Methyl-3-trifluoromethylaniline: A Versatile Intermediate for Flunixin Synthesis.
Jaouhari R and Quinn P.
ChemInform, 26(3) (1995)